Print…
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
347620010 347620050
ACRO347620010EA 91.5 EUR
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Ponto de Fusão: 213…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168972
Número CAS: 1571-30-8
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %