Print…
2',7'-Diclorofluoresceina 3',6'-diacetato 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2',7'-Dichlorofluorescin diacetate, 2,7-Diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid tert-butyl ester, 2',7'-Dichloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate, H₂DCFDA
347250010 347250050
ACRO347250010EA 76.4 EUR
ACRO347250010 ACRO347250050
2',7'-Diclorofluoresceina 3',6'-diacetato 97%
2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
CAS No.: 2044-85-1
Appearance: Colorless to off-white Powder or crystals
Fórmula: C₂₄H₁₄Cl₂O₇
Peso Molecular: 485.269 g/mol
Ponto de Fusão: 239…246 °C
Ponto de Inflamação: >109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037501
Número CAS: 2044-85-1
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 246 °C
HPLC ≥96.0 %