Print…
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Estabilização: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) max, 1% w/w
346930050 346930250 346931000
ACRO346930050EA 50.9 EUR
ACRO346930050 ACRO346930250 ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% estabilizada
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Fórmula: C₁₁H₂₅O₅P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800259
Número CAS: 15110-17-5
Encomendar
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % Na2CO3