Print…
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
345760010 345760050
ACRO345760010EA 43.7 EUR
ACRO345760010 ACRO345760050
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 75…76 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,017 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075386
Número CAS: 24915-95-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -43° to -47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)