Print…
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
345000010 345000100
ACRO345000010EA 33.7 EUR
ACRO345000010 ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₅H₁₄SSi
Peso Molecular: 134.312 g/mol
Ponto de ebulição: 69…70 °C (100 mmHg)
Densidade: 0.83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042890
Número CAS: 5573-62-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %