Print…
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
344940010 344940050
ACRO344940010EA 198 EUR
ACRO344940010 ACRO344940050
3-Aminopropylphosphonic acid 97%
3-Aminopropylphosphonic acid
CAS No.: 13138-33-5
Fórmula: C3H10NO3P
Ponto de Fusão: 290…294 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008222
Número CAS: 13138-33-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %