Print…
Aluminum phosphate, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 44.3 EUR
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, puro
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Fórmula: AlPO₄
Ponto de Fusão: >1500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003430
Número CAS: 7784-30-7
Encomendar
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)