Print…
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Titanium(IV) tert-butoxide, Titanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium(IV) t-butoxide, Titanium tetra-tert-butylate, Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, tert-Butyl titanate(IV)
344000050 344000250
ACRO344000050EA 75.3 EUR
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Peso Molecular: 340.32 g/mol
Ponto de ebulição: 160…165 °C (15 mmHg)
Densidade: 0.8893 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040554
Número CAS: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %