Print…
Triallyl isocyanurate 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
342121000 342125000
ACRO342121000EA 42.4 EUR
ACRO342121000 ACRO342125000
Triallyl isocyanurate 98% estabilizado
Triallyl isocyanurate
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Ponto de ebulição: 149…152 °C (4 mmHg)
Densidade: 1,159 g/cm³
Ponto de Inflamação: 245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006554
Número CAS: 1025-15-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 1200 ppm MEHQ