Print…
Oxypurinol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
339940010 339940050 339940250
ACRO339940010EA 72.2 EUR
ACRO339940010 ACRO339940050 ACRO339940250
Oxypurinol 99%
Oxypurinol
Appearance: Light yellow Powder
Fórmula: C₅H₄N₄O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047205
Número CAS: 2465-59-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %