Print…
2-Methyl-DL-serine hydrate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Methylserine hydrate, (R,S)-2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropionic acid hydrate
339750010 339750050
ACRO339750010EA 85 EUR
ACRO339750010 ACRO339750050
2-Methyl-DL-serine hydrate 96%
2-Methyl-DL-serine hydrate
CAS No.: 5424-29-3
Fórmula: C₄H₉NO₃.xH₂O
Peso Molecular: 119.12 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 253…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791288
Número CAS: 5424-29-3
EINECS: 226-565-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥95 % (On dry substance)