Print…
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Hydroxyethyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
338160050 338160250
ACRO338160050EA 102 EUR
ACRO338160050 ACRO338160250
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₄H₁₁O₄P
Ponto de ebulição: 98…104 °C (,1 mmHg)
Densidade: 1,247 g/cm³
Ponto de Inflamação: 192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043376
Número CAS: 54731-72-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %