Print…
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
337470050 337470250
ACRO337470050EA 99.2 EUR
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% em diclorometano
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Fórmula: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Ponto de ebulição: >40 °C (760 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054774
Número CAS: 126519-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids