Print…
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
335300010 335300050
ACRO335300010EA 104 EUR
ACRO335300010 ACRO335300050
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate
CAS No.: 137682-89-4
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 78 °C (15 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863257
Número CAS: 137682-89-4
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %