Print…
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
334270010 334270050
ACRO334270010EA 107 EUR
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Ponto de Inflamação: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863244
Número CAS: 63216-49-9
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %