Dess-Martin periodinane 15% w/w dichloromethane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
333110500
333112500
333110100
ACRO333110500EA
211
EUR
ACRO333110500
ACRO333112500
ACRO333110100
Dess-Martin periodinane 15% w/w dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Appearance: Colorless to light yellow Solution
Fórmula:
C₁₃H₁₃IO₈ Peso Molecular: 424.15 g/mol Densidade: 1.362 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00130127 Número CAS: 87413-09-0 UN: 1593 ADR: 6.1 III |
Appearance | Colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Iodometric | 10 to 15 % |