Print…
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
332220010 332220050
ACRO332220010EA 120 EUR
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Fórmula: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Ponto de Fusão: 135…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800256
Número CAS: 203192-98-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %