Print…
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 107 EUR
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Fórmula: C₂H₄ClO₃P
Ponto de ebulição: 98…99 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 11…14 °C
Densidade: 1,55 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043138
Número CAS: 6609-64-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)