Print…
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
331610010 331610100
ACRO331610010EA 30.3 EUR
ACRO331610010 ACRO331610100
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS No.: 19012-03-4
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 67…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014570
Número CAS: 19012-03-4
Encomendar
Appearance Light yellow to orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %