Print…
2-Methylallylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
330700010 330700050
ACRO330700010EA 87.3 EUR
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 78 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,78 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053646
Número CAS: 2878-14-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %