Print…
Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 40% mix water Biochemistry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acrilamida-Bis
330221000 330225000
ACRO330221000EA 51.3 EUR
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 40% mix water Biochemistry
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080848
Número CAS: 79-06-1
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm