Print…
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% mix water Biochemistry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acrilamida-Bis
330211000 330215000
ACRO330211000EA 50.8 EUR
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% mix water Biochemistry
Acrilamida-Bis (32:1)
Densidade: 1.035 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080848
Número CAS: 79-06-1
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm