Print…
Acrilamida-Bisacrilamida (19:1) 40% mistura em água para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acrilamida-Bis
330201000 330205000
ACRO330201000EA 47.7 EUR
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrilamida-Bisacrilamida (19:1) 40% mistura em água para bioquímica
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080848
Número CAS: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm