Print…
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Furan-2-yl)propanoic acid
330100010 330100100
ACRO330100010EA 48.5 EUR
ACRO330100010 ACRO330100100
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
3-(2-Furyl)propanoic acid
Appearance: White to brown Crystalline powder
Fórmula: C₇H₈O₃
Peso Molecular: 140.138 g/mol
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005346
Número CAS: 935-13-7
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %