Print…
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
330080050 330080250
ACRO330080050EA 98.8 EUR
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 115…118 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215511
Número CAS: 16806-93-2
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %