Print…
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)cobalt (II), (R,R)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II), (R,R)-Jacobsen's catalyst cobalt(II) complex
329950010 329950050 329950250
ACRO329950010EA 60.9 EUR
ACRO329950010 ACRO329950050 ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS No.: 176763-62-5
Fórmula: C₃₆H₅₄CoN₂O₂
Peso Molecular: 603.74 g/mol
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631277
Número CAS: 176763-62-5
Encomendar
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %