Print…
DETA NONOate (NOC-18) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
328650250 328651000
ACRO328650250EA 69.9 EUR
ACRO328650250 ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Fórmula: C₄H₁₃N₅O₂
Ponto de Fusão: 98…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00278808
Número CAS: 146724-94-9
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %