Print…
Thapsigargin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
328570010 328570050
ACRO328570010EA 196 EUR
ACRO328570010 ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Fórmula: C₃₄H₅₀O₁₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00083511
Número CAS: 67526-95-8
Encomendar
Appearance Colorless Film
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %