Print…
Paclitaxel 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
328420010 328420050 328420250
ACRO328420010EA 59.3 EUR
ACRO328420010 ACRO328420050 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Fórmula: C₄₇H₅₁NO₁₄
Ponto de Fusão: 213…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869953
Número CAS: 33069-62-4
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %