Print…
Fumonisin B1 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
328250010 328250050
ACRO328250010EA 174 EUR
ACRO328250010 ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Fórmula: C₃₄H₅₉NO₁₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00133349
Número CAS: 116355-83-0
Encomendar
Appearance White to tan Powder or granules or solid
HPLC ≥95 %