Print…
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiophene-3,4-diamine dihydrochloride
325890010 325890050
ACRO325890010EA 70.5 EUR
ACRO325890010 ACRO325890050
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride 96%
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride
Appearance: Grey to brown Crystalline powder
Fórmula: C₄H₆N₂S
Peso Molecular: 187.08 g/mol
Ponto de Fusão: 240…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671511
Número CAS: 90069-81-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Loss on drying ≤3 %