Print…
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
325560010 325560050
ACRO325560010EA 59.6 EUR
ACRO325560010 ACRO325560050
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Appearance: Green Crystalline powder
Fórmula: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Peso Molecular: 610.411 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042029
Número CAS: 59572-10-0
Encomendar
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥94 %