Print…
(−)-Caryophyllene oxide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
325080100 325080500 325082500
ACRO325080100EA 27.7 EUR
ACRO325080100 ACRO325080500 ACRO325082500
(−)-Caryophyllene oxide 95%
(−)-Caryophyllene oxide
CAS No.: 1139-30-6
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Ponto de Fusão: 55…62 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134216
Número CAS: 1139-30-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -55° to -75° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)