Print…
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzylisocyanate
319400010 319400050 319400250
ACRO319400010EA 62.8 EUR
ACRO319400010 ACRO319400050 ACRO319400250
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS No.: 56651-60-6
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.176 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C (.6 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673064
Número CAS: 56651-60-6
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5305 to 1.5325 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %