Print…
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
319300010 319300050
ACRO319300010EA 74.3 EUR
ACRO319300010 ACRO319300050
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
4-Fluorobenzyl isocyanate
Appearance: Colorless Liquid
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de ebulição: 211 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,186 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00673062
Número CAS: 132740-43-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %