Print…
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
319220010 319220100
ACRO319220010EA 95 EUR
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₈H₅Cl₂NO
Peso Molecular: 202.034 g/mol
Ponto de ebulição: 282 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.375 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673063
Número CAS: 19752-09-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %