Print…
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 54.8 EUR
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Fórmula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Peso Molecular: 915.72 g/mol
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013310
Número CAS: 51364-51-3
Encomendar
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %