Print…
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 84.4 EUR
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol
CAS No.: 622-08-2
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 265 °C
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002868
Número CAS: 622-08-2
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %