Print…
1-Adamantyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
314360050 314360010 314360250
ACRO314360050EA 101 EUR
ACRO314360050 ACRO314360010 ACRO314360250
1-Adamantyl isocyanate 98%
1-Adamantyl isocyanate
Appearance: White Powder
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Peso Molecular: 177.247 g/mol
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134405
Número CAS: 4411-25-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
GC ≥97.5 %