Print…
Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
314310010 314310050 314310250
ACRO314310010EA 131 EUR
ACRO314310010 ACRO314310050 ACRO314310250
Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Ethoxycarbonyl isocyanate
CAS No.: 19617-43-7
Fórmula: C₄H₅NO₃
Peso Molecular: 115.088 g/mol
Ponto de ebulição: 25 °C (10 mmHg)
Densidade: 1.11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011719
Número CAS: 19617-43-7
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %