Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 96.8 EUR
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
CAS No.: 16588-74-2
Fórmula: C₉H₃F₆NO
Peso Molecular: 255.12 g/mol
Ponto de ebulição: 62 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.47 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013559
Número CAS: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %