Print…
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
313260050 313260250
ACRO313260050EA 23.8 EUR
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Fórmula: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Peso Molecular: 215.26 g/mol
Ponto de ebulição: 198…200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000505
Número CAS: 13528-93-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %