Print…
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
308590010 308590050
ACRO308590010EA 48.2 EUR
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 93…95 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: <110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075162
Número CAS: 3513-81-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %