Print…
Ethoxyacetylene 40% (w/w) em hexanos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 111 EUR
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) em hexanos
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.091 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.718 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009247
Número CAS: 927-80-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)