Print…
Dodecanedioyl dichloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
305340250 305340050
ACRO305340250EA 143 EUR
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Fórmula: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 140 °C (,5 mmHg)
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012243
Número CAS: 4834-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %