Print…
Sodium metatungstate em água estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
304100500 304102500
ACRO304100500EA 168 EUR
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate em água estabilizado
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Fórmula: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150663
Número CAS: 12141-67-2
Encomendar
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt