L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
303000050
303000010
303000250
ACRO303000050EA
80.6
EUR
ACRO303000050
ACRO303000010
ACRO303000250
L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
CAS No.: 2133-40-6
Fórmula:
C₆H₁₁NO₂·HCl Ponto de Fusão: 71 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00012708 Número CAS: 2133-40-6 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Specific optical rotation | -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |