Print…
L-Prolinamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
302990010 302990050
ACRO302990010EA 43.7 EUR
ACRO302990010 ACRO302990050
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
CAS No.: 7531-52-4
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 97…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005253
Número CAS: 7531-52-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 104 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -111° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)