Print…
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
302110010 302110050
ACRO302110010EA 134 EUR
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 70 °C (13 mmHg)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093884
Número CAS: 33689-29-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %