Print…
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
302090025 302090100
ACRO302090025EA 75.2 EUR
ACRO302090025 ACRO302090100
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
CAS No.: 41530-32-9
Fórmula: C₉H₁₂O₅
Peso Molecular: 200.19 g/mol
Ponto de ebulição: 120…125 °C (.3 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800589
Número CAS: 41530-32-9
Encomendar
Appearance Clear yellow-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %